Merck
Z247332
Coors Büchner-Trichter
capacity 240 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 131.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Beschreibung
For Filter Paper Diameter (mm): 90
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66243
Höhe
150 mm
Kapazität
240 mL
Plattendurchm.
100 mm
Durchmesser
77 mm, perforated
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit fester Lochplatte. Glasierte Oberfläche
Anwendung
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)