W519103
Methylformiat
≥95%
Synonym(e):
Methylformiat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Assay
≥95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
23 %
Brechungsindex
n20/D 1.343 (lit.)
pH-Wert
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−100 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; plum
SMILES String
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChIKey
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves