Wichtige Dokumente
W352101
Propylmercaptan
≥97%
Synonym(e):
1-Propanethiol, Mercaptan C3, Propylmercaptan
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
2.54 (vs air)
Dampfdruck
122 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−113 °C (lit.)
Dichte
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
onion; alliaceous
SMILES String
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?