Merck
W294306
Sigma-Aldrich
Propylformiat
≥97%
Synonym(e):
n-Propylmethanoat
Größe auswählen
W294306-SAMPLE-K
CHF 60.20
4 KG
CHF 525.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W294306-SAMPLE-K
CHF 60.20
4 KG
CHF 525.00
About This Item
Lineare Formel:
HCOOCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
FEMA-Nummer:
2943
Beilstein:
1739272
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
340
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.073
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Dampfdichte
3.03 (vs air)
Dampfdruck
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
851 °F
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; green; ethereal; fruity; rum; sweet
SMILES String
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)