No, this product is intended for research use only. Please see the links below to review the available Flavors and Fragrances grade product options:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w243418
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w243434
Wichtige Dokumente
112682
Ethylformiat
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Ethyl-formiat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Assay
97%
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChIKey
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Hi, Is this food grade Ethyl Formate?