Wichtige Dokumente
8.00889
Sigma-Aldrich
Methyl formate
for synthesis
Synonym(e):
Ameisensäuremethylester
Größe auswählen
100 ML
CHF 27.90
1 L
CHF 47.00
2.5 L
CHF 75.10
CHF 27.90
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 27.90
1 L
CHF 47.00
2.5 L
CHF 75.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-481-7
NACRES:
NA.22
bp:
31.5 °C/1013 hPa
CHF 27.90
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
644 hPa ( 20 °C)
Assay
95.0-97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
450 °C
Wirksamkeit
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
5-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
4-5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
31.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-100.4 °C
Übergangstemp.
flash point -32 °C
Löslichkeit
300 g/L
Dichte
0.968 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChIKey
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): 95.0 - 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, Fl.%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-25.6 °F
Flammpunkt (°C)
-32 °C