Merck
W387800
Sigma-Aldrich
Bis(methylthio)methan
≥99%, FG
Synonym(e):
Trüffelsulfid, Dimethylthiomethan, Formaldehyd-Dimethylmercaptal
Größe auswählen
W387800-SAMPLE-K
CHF 60.50
100 G
CHF 132.00
1 KG
CHF 460.00
2.5 KG
CHF 1’600.00
CHF 60.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W387800-SAMPLE-K
CHF 60.50
100 G
CHF 132.00
1 KG
CHF 460.00
2.5 KG
CHF 1’600.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2SCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.23
FEMA-Nummer:
3878
Beilstein:
1731143
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.118
NACRES:
NA.21
CHF 60.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
garlic; green; mushroom; spicy; sulfurous
SMILES String
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natürliches Vorkommen: Trüffelkäsesorten, Shiitakepilze und Hummer
Bis(methylthio)methan, eine flüchtige Schwefelverbindung, ist eine Schlüsselkomponente des Aromas weißer Trüffel.[1] Berichten zufolge ist es auch für einen gewissen Beigeschmack in Schalentieren wie Garnelen und Bärenkrebs (Thenus orientalis) verantwortlich.[2]
Anwendung
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, bis-(methylthio)methane, CAS Registry Number 1618-26-4.: Bei dieser Sicherheitsbewertung wird der Einsatz von Bis(methylthio)methan als Duftstoff untersucht. Die Studie bewertet das toxikologische Profil und bestätigt damit die Sicherheit bei der Verwendung in verschiedenen Kosmetik- und Körperpflegeprodukten (API et al., 2021).
  • Characterization of the Key Aroma Compounds in Three Truffle Varieties from China by Flavoromics Approach.: Bis(methylthio)methan wird als signifikante Aromaverbindung in chinesischen Trüffelsorten identifiziert. Die Forschung verwendet einen Ansatz der Flavoromics für das Mapping der Aromaprofile, was die Verbesserung von Trüffelprodukten unterstützt (Feng et al., 2019).
  • Multidimensional Gas Chromatography Coupled to Combustion-Isotope Ratio Mass Spectrometry/Quadrupole MS with a Low-Bleed Ionic Liquid Secondary Column for the Authentication of Truffles and Products Containing Truffle.: Diese Analysemethode nutzt Bis(methylthio)methan als Marker zur Echtheitsprüfung von Trüffelprodukten. Die Studie verbessert die Zuverlässigkeit der Trüffelprodukt-Verifizierung und gewährleistet die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie (Sciarron et al., 2018).
  • Olfactometry Profiles and Quantitation of Volatile Sulfur Compounds of Swiss Tilsit Cheeses.: Bis(methylthio)methan wird als wichtigste Schwefelverbindung in Schweizer Tilsiter quantifiziert. Die Ergebnisse der Studie tragen zum besseren Verständnis der Aromaprofile von Käse bei und unterstützen die Entwicklung von aromatisierten Milchprodukten (Fuchsmann et al., 2015).
Biochem./physiol. Wirkung
Geruch bei 0,1 % PG
Geschmack bei 0,10-0,30 ppm
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Headspace solid-phase microextraction analysis of volatile organic sulfur compounds in black and white truffle aroma.
Pelusio F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(8), 2138-2143 (1995)
Bis-(methylthio)-methane, an important off-flavour component in prawns and sand lobsters.
Whitfield FB, et al.
Chemistry & Industry, 158-159 (1981)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Osvaldo Zarivi et al.
FEMS microbiology letters, 220(1), 81-88 (2003-03-20)
Tyrosinase is an enzyme having two copper atoms at the reactive site occurring in prokaryotic and eukaryotic organisms. In animals tyrosinase is responsible for pigmentation, in plants for protection of injured tissues or, as in fungi, to harden cell walls.
Mohamed Osman Awaleh et al.
Inorganic chemistry, 46(8), 3185-3191 (2007-03-17)
Two topologically comparable complexes, [Ag6(CF3CO2)3(L1-Me)3(SCH3)3]infinity (1) and [Ag6(CF3CF2CO2)3(L1-Me)2(SCH3)3(H2O)]infinity (2), were prepared and characterized by single-crystal diffractometry. The structures consist of Ag12S6 clusters linked by bis(methylthio)methane ligands, L1-Me, thus forming 1D coordination polymers. The 12 Ag atoms of the cluster are