255068
Tris(methylthio)methan
98%
Synonym(e):
Trimethyl-trithioorthoformiat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.577 (lit.)
bp
102 °C/15 mmHg (lit.)
225-227 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CSC(SC)SC
InChI
1S/C4H10S3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChIKey
YFMZQCCTZUJXEB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (−)-nephrosteranic acid and (−)-roccellaric acid
- (4R,5R)-5-({[1-(tert-butyl)-1,1-diphenylsilyl]oxy}methyl)4-[tri(methylthio)methyl]tetrahydro-furan-2-one
- terminal difluoromethylenes
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter