Wichtige Dokumente
W358118
3-Octanol
≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
Ethyl-pentylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
~4.5 (vs air)
Dampfdruck
~1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; mushroom; musty; earthy; minty; waxy
SMILES String
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, 3-octanol, CAS Registry Number 589-98-0: This safety assessment review offers a thorough examination of 3-Octanol′s application in the fragrance industry, discussing its solvent properties, safety, and handling in laboratory settings, thus serving as a critical reference for researchers focused on industrial applications and safety of fragrance ingredients (Api et al., 2021).
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
154.4 °F
Flammpunkt (°C)
68 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?