W277002
Nerol
≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
103-105 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
nerol
Organoleptisch
fresh; citrus; floral; sweet
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C/CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
InChIKey
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
226.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter