Wichtige Dokumente
W322806
Propyldisulfid
≥98%, FG
Synonym(e):
Dipropyldisulfid, Propyldisulfid
Größe auswählen
CHF 50.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 50.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−86 °C (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
burnt; earthy; alliaceous; sulfurous
SMILES String
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?