Merck
W287806
Sigma-Aldrich
Phenylessigsäure
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
α-Toluylsäure, α-Tolylsäure, Benzolessigsäure, PAA
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
FEMA-Nummer:
2878
Beilstein:
1099647
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
672
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.038
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
green; honey; floral; sweet
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
~4 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 97 °C)
Assay
≥99%
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; honey; floral; sweet
SMILES String
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChIKey
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phenylessigsäure ist eine flüchtige Säure, die Berichten zufolge in Balsamico-Essig[1] und Kakaopulver vorkommt.[2]
Anwendung
  • The Phenylacetic Acid Catabolic Pathway Regulates Antibiotic and Oxidative Stress Responses in Acinetobacter.: Diese Studie beschreibt den katabolischen Stoffwechselweg von Phenylessigsäure in Acinetobacter und seine regulatorische Rolle bei der Antibiotikaresistenz und der Reaktion auf oxidativen Stress und unterstreicht seine biochemische Bedeutung (Hooppaw et al., 2022).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Thin-layer high-vacuum distillation to isolate volatile flavour compounds of cocoa powder.
Krings U, et al.
European Food Research and Technology, 223(5), 675-675 (2006)
Solid?phase extraction method for determination of volatile compounds in traditional balsamic vinegar.
Duran Guerrero E, et al.
Journal of Separation Science, 31(16?17), 3030-3036 (2008)
Gustav Nyström et al.
Nature communications, 6, 7259-7259 (2015-05-30)
Traditional thin-film energy-storage devices consist of stacked layers of active films on two-dimensional substrates and do not exploit the third dimension. Fully three-dimensional thin-film devices would allow energy storage in bulk materials with arbitrary form factors and with mechanical properties
D C Singleton et al.
Oncogene, 34(36), 4713-4722 (2014-12-09)
Hypoxia is a common feature of locally advanced breast cancers that is associated with increased metastasis and poorer survival. Stabilisation of hypoxia-inducible factor-1α (HIF1α) in tumours causes transcriptional changes in numerous genes that function at distinct stages of the metastatic
L Ren et al.
Nanotechnology, 26(28), 284001-284001 (2015-06-27)
The prospect for spatial imaging with mass spectroscopy at the level of the cell requires new means of cell extraction to conserve molecular structure. To this aim, we demonstrate a new laser extraction process capable of extracting intact biological entities