Wichtige Dokumente
W292419
Propionsäure
natural, 99%, FG
Synonym(e):
Propansäure
Größe auswählen
CHF 62.60
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 62.60
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 178.1010
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
2.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
955 °F
Expl.-Gr.
12.1 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24-−23 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
soluble
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
dairy; acidic; pungent
SMILES String
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChIKey
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?