8.00605
Propionsäure
for synthesis
Synonym(e):
Propionsäure, Methylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
485 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.1-12 % (v/v)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
140.7-141.4 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Übergangstemp.
flash point 50.5 °C
Dichte
0.993 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChIKey
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,993–0,994
Wasser (K. F.): ≤ 0,30 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.