Merck
455644
Sigma-Aldrich
4-tert-Butoxystyrol
99%, contains 200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
4-tert -Butoxystyrene, p -tert -Butoxystyrene
Größe auswählen
50 ML
CHF 30.80
CHF 30.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 30.80
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC6H4OC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 30.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Enthält
200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
72-73 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16O/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)13-12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChIKey
GRFNSWBVXHLTCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Wei-Cheng Chen et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-23)
In this study, we synthesized two main chain-type block copolymers featuring hydrogen bond donor and acceptor segments through atom transfer radical polymerization (ATRP) using a bifunctionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) nanoparticle as the initiator. Hydrosilylation of vinylbenzyl chloride at the