Merck
W373923
Sigma-Aldrich
4-Vinylphenol -Lösung
10 wt. % in propylene glycol, FG
Synonym(e):
4-Ethylphenol, p-Hydroxystyrol, p-Vinylphenol
About This Item
FEMA-Nummer:
3739
CoE-Nummer:
11257
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.057
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Konzentration
10 wt. % in propylene glycol
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
medicinal; chemical; phenolic; sweet
InChI
1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2
InChIKey
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Vinylphenollösung wurde als interner HPLC-Standard bei der Identifizierung von 4-Vinylderivaten eingesetzt, die durch eine Decarboxylierung von aus Maiskolben extrahierten Hydroxyzimtsäuren mittels aus Lactobacillus plantarum extrahiertem Phenolsäuredecarboxylase-Enzym (PAD-Enzym) gebildet wurden.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Stomach,intestinal tract,Kidney,Bladder
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bioproduction of 4-vinylphenol from corn cob alkaline hydrolyzate in two-phase extractive fermentation using free or immobilized recombinant E. coli expressing pad gene.
Salgado JM, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 58, 22-28 null