Merck
W232300
Sigma-Aldrich
Nelkenblütenöl
natural, FCC, FG
Synonym(e):
Nelkenöl
Größe auswählen
W232300-SAMPLE-K
CHF 60.70
1 KG
CHF 144.00
CHF 60.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W232300-SAMPLE-K
CHF 60.70
1 KG
CHF 144.00
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2323
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 60.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
300
400
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1257
Optische Aktivität
[α]20/D −1.50 to 0.0°, neat
Ursprung
Indonesia origin
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
clove; woody; spicy
Biochem./physiol. Wirkung
Essential oil used for its medicinal properties. Immunomodulator and anti-inflammatory.
Taste at 5 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L L Dunn et al.
Journal of food protection, 82(1), 159-163 (2019-02-01)
Alternative postharvest sanitizers to chlorine are of increasing interest for many organic growers and consumers. An emulsion of clove bud oil (CBO; 0.2 and 0.5%) or thyme oil (0.2 and 0.5%) was evaluated as a sanitizer for produce washing against
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)