Merck
W200303
Sigma-Aldrich
Acetaldehyd
FG
Synonym(e):
Ethanal
About This Item
Lineare Formel:
CH3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.05
FEMA-Nummer:
2003
Beilstein:
505984
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.001
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
ethereal
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Dampfdruck
14.63 psi ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °F
Expl.-Gr.
60 %
Verunreinigungen
≤0.07% paraldehyde (GC)
≤0.25% acetic acid
Brechungsindex
n20/D 1.332 (lit.)
pH-Wert
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
W200303 ist in Nordamerika nicht erhältlich, siehe Bestellnummer W200360.
Anwendung
  • Rats Orally Administered with Ethyl Alcohol for a Prolonged Time Show Histopathology of the Epididymis and Seminal Vesicle Together with Changes in the Luminal Metabolite Composition.: Die Forschungsarbeit zeigt die Auswirkungen eines längeren Ethylalkoholkonsums auf die Fortpflanzungsorgane von Ratten und stellt signifikante Veränderungen in der Zusammensetzung der Metaboliten fest, einschließlich Acetaldehyd (Taoto et al., 2024). DOI: 10.3390/biomedicines12051010.
  • ALDH2-Mangel verschlimmert die Lungenfibrose durch mitochondriale Dysfunktion und Alterung in Fibroblasten.: Die Studie untersucht, wie ein ALDH2-Mangel die Lungenfibrose verschlimmert, wobei Acetaldehyd eine Rolle bei mitochondrialer Dysfunktion und Fibroblastenalterung spielt (Wei et al., 2024). DOI: 10.1016/j.ajpath.2024.04.008.
  • Identification of Acetaldehyde Based on Plasmonic Patterns of a Gold Nanostructure Conjugated with Chromophore and H2O2: A New Platform for the Rapid and Low-Cost Analysis of Carcinogenic Agents by Colorimetric Affordable Test Strip (CATS).: Diese Arbeit stellt eine neuartige Methode zum Nachweis von Acetaldehyd mithilfe einer Gold-Nanostruktur vor und unterstreicht das Potenzial einer schnellen und erschwinglichen Karzinogenanalyse (Farshchi et al., 2024). DOI: 10.1039/d4ra02814g.
Haftungsausschluss
W200303 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38.89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2