Wichtige Dokumente
PHR2107
Acetaldehyd
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Acetaldehyd, Ethanal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1002811
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Dampfdruck
14.63 psi ( 20 °C)
API-Familie
acetaldehyde
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
365 °F
Expl.-Gr.
60 %
Verpackung
ampule of 3x1.2 mL
Brechungsindex
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C