Wichtige Dokumente
RNI00062
4-Methoxy-(2-iodoethynyl)benzene
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
IC#CC1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C9H7IO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,1H3
InChIKey
NMOBFTCTMWINSP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)