117870
trans-Anethol
99%
Synonym(e):
4-Propenylanisol, trans-1-Methoxy-4-propenyl-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid or liquid
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-21 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: very slightly soluble
acetone: soluble
alcohol: freely soluble
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethyl acetate: soluble
petroleum ether: soluble
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F
Flammpunkt (°C)
101 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves