Merck
O6000
Sigma-Aldrich
tert-Octylamin
95%
Synonym(e):
1,1,3,3-Tetramethylbutylamin, 2-Amino-2,4,4-trimethyl-pentan
Größe auswählen
100 G
CHF 51.00
500 G
CHF 82.70
CHF 51.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 51.00
500 G
CHF 82.70
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
Beilstein:
1732753
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 51.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
4.46 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 25 °C)
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137-143 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
InChIKey
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)