Merck
205249
Sigma-Aldrich
Di-tert-Butyldicarbonat
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
Boc-Anhydrid, Di-tert-Butylpyrocarbonat
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3COCO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
Beilstein:
1911173
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
Di-tert-Butyldicarbonat, ReagentPlus®, 99%
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
solid or liquid
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Aminomethylallen wurde durch Reaktion von Boc-Propargylamin mit Formaldehyd, Diisopropylamin und Kupferbromid als Bestandteil einer Reihe von Rinderplasma-Aminoxidase-Inaktivatoren hergestellt.
Reagenz für die Einführung der Boc-Schutzgruppe
Reagenz zur Herstellung von Boc-geschützten Aminen.
Schutz von Alkoholen als Boc-Derivate per Lewis-Säurekatalyse.
Tris-Boc-geschütztes Hydrazin ermöglicht die Herstellung von Fmoc-Ester in einem chromophoren Reagenz, um Festphasen-Aldehyde zu überwachen.
Auf der automatisierten Synthese-Plattform von Synple (SYNPLE-SC002) können der Boc-Schutz und die Boc-Entschützung automatisiert werden (Boc-Schutzkartuschen (SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002) und Boc-Entschützungskartuschen (SYNPLE-B011)).
Warnhinweis
Hydrolysiert zu t-Butanol und CO2; erzeugt Innendruck in der Flasche, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chunhua Qiao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(25), 8038-8045 (2004-06-24)
Propargylic and activated allylic amines are known to inactivate the quinone-dependent plasma amine oxidases, possibly through active-site modification by the alpha,beta-unsaturated aldehyde turnover products. Although homopropargylamine (1-amino-3-butyne, 1) is a nonobvious candidate as a mechanism-based inhibitor, 1 was found to
Simon K Shannon et al.
The Journal of organic chemistry, 69(14), 4586-4594 (2004-07-03)
A direct method for quantifying solid-phase aldehydes has been developed, using a new reagent, 4-(9-fluorenylmethyloxycarbonyl)phenylhydrazine (FmPH). The FmPH reagent was synthesized in three steps (24% overall yield) from commercially available p-hydrazinobenzoic acid. Resin-bound aldehydes reacted quantitatively with FmPH, in the
Synlett, 2104-2104 (2006)
Synthetic Communications, 23, 1443-1443 (1993)
Asit K Chakraborti et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(14), 2769-2771 (2006-07-11)
Perchloric acid adsorbed on silica-gel (HClO4-SiO2) was found to be a new, highly efficient, inexpensive and reusable catalyst for chemoselective N-tert-butoxycarbonylation of amines at room temperature and under solvent-free conditions.