126411
1,3-Dimethylbutylamin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4085 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
Dichte
0.717 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CC(C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3
InChIKey
UNBMPKNTYKDYCG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter