176990
tert-Amylamin
98%
Synonym(e):
1,1-Dimethyl-propylamin, tert.-Pentylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.3996 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
Dichte
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4-5(2,3)6/h4,6H2,1-3H3
InChIKey
GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter