Wichtige Dokumente
N257
1-Naphthylboronsäure
≥95.0%
Synonym(e):
Naphthalin-1-Boronsäure
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
208-214 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
InChIKey
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Methyl 5-bromo-2-(naphthalene-1-yl)benzoate, which is a starting material for the preparation of 9-anthracene-spirobenzofluorene host materials.[1]
- A bifunctional polymer used for the hydrolysis of cellulose.[2]
- 9-(Naphthalene-1-yl)anthracene, which is a key intermediate for the preparation of anthracene derived molecular glass having blue emission.[3]
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?