Wichtige Dokumente
724750
9,10-Bis-(4,4,5,5-tetramethyl[1.3.2]dioxaborolan-2-yl)-anthracen
97%
Synonym(e):
9,10-Anthracendiboronsäure-bis(pinacol)ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c3ccccc3c(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)c5ccccc25
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-17-13-9-11-15-19(17)22(20-16-12-10-14-18(20)21)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-16H,1-8H3
InChIKey
ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.