Merck
M67400
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-Penten
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
1731096
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
4.45 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
572 °F
Brechungsindex
n20/D 1.382 (lit.)
bp
53-54 °C (lit.)
Dichte
0.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CC=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-23.8 °F
Flammpunkt (°C)
-31 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Esther Marco et al.
Journal of chromatography. A, 1410, 51-59 (2015-08-06)
A method for the rapid analysis of volatile organic compounds (VOCs) in smoke from tobacco and electronic cigarettes and in exhaled breath of users of these smoking systems has been developed. Both disposable and rechargeable e-cigarettes were considered. Smoke or