Merck
111406
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexan
97%
Synonym(e):
Cyclohexylethylen
About This Item
Lineare Formel:
C6H11CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.20
Beilstein:
1304663
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChIKey
LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup