M67303
2-Methyl-2-Penten
98%
Synonym(e):
2M2P
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
267 mmHg ( 100 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.400 (lit.)
bp
67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−135 °C (lit.)
Dichte
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
JMMZCWZIJXAGKW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-16.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-27 °C - closed cup