Merck
190403
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-buten
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 117.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
505982
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
412 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
680 °F
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−158 °C (lit.)
Dichte
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
InChIKey
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Gas phase reaction of 2,3-dimethyl-1-butene with the OH radical has been investigated in the presence of NO[1].
Anwendung
2,3-Dimethyl-1-butene was used to investigate the mechanism of the sulfur vulcanization of rubber[2].
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sulfur Vulcanization of Simple Model Olefins Part III: Vulcanization of 2, 3-Dimethyl-2-Butene in the Presence of Different Metal Complexes.
Versloot P, et al.
Rubber Chemistry and Technology, 67(2), 263-279 (1994)
Products of the Gas-Phase Reactions of a Series of 1-Alkenes and 1-Methylcyclohexene with the OH Radical in the Presence of NO.
R Atkinson et al.
Environmental science & technology, 29(6), 1674-1680 (1995-06-01)