Wichtige Dokumente
116416
1-Benzylimidazol
99%
Synonym(e):
1-(Phenylmethyl)-1H-imidazole, 1-Benzyl-1H-imidazole, N-Benzylimidazole
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
310 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C(c1ccccc1)n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-12-7-6-11-9-12/h1-7,9H,8H2
InChIKey
KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?