Merck
H16604
Sigma-Aldrich
Homopiperazin
98%
Synonym(e):
1,4-Diazacycloheptan, Hexahydro-1H-1,4-diazepin
Größe auswählen
25 G
CHF 72.20
100 G
CHF 193.00
CHF 72.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 72.20
100 G
CHF 193.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
Beilstein:
102711
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 72.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
169 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
SMILES String
C1CNCCNC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
InChIKey
FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kazuya Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(11), 1809-1816 (2015-11-03)
Orthovanadate (OVA), a protein tyrosine phosphatase inhibitor, induces vasoconstriction in a Rho kinase-dependent manner. The aim of this study was to determine the mechanism underlying OVA-induced vasoconstriction of rat mesenteric arteries. OVA-induced constriction of mesenteric arterial rings treated with N(G)-nitro-L-arginine