324248
4-Brom-1,8-naphthalinsäureanhydrid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
217-219 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5BrO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
InChIKey
DTUOTSLAFJCQHN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3