N1607
1,8-Naphthalsäureanhydrid
Synonym(e):
Naphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
267-269 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H
InChIKey
GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
521.6 °F
Flammpunkt (°C)
272 °C