Merck
E18603
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-Cyanobenzoat
99%
Größe auswählen
10 G
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 133.00
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
JLSSWDFCYXSLQX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)