Wichtige Dokumente
149292
1-Adamantylbrommethylketon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
BrCC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H17BrO/c13-7-11(14)12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2/t8-,9+,10-,12-
InChIKey
KWCDIRFSULAMOC-GOCCLTDMSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)