514691
Ethyl-4-cyanobenzoylformiat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H9NO3/c1-2-15-11(14)10(13)9-5-3-8(7-12)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
MGBZXMQPYAYPIQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves