Merck
746010
Sigma-Aldrich
3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
97%
Synonym(e):
3-(p-Cyanophenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzenepropionic acid, 4-Cyanohydrocinnamic acid, [p-Cyanophenyl]-3-propanoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 82.30
CHF 82.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 82.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 82.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-143 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitrile
SMILES String
N#Cc1ccc(cc1)CCC(=O)O
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChIKey
RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)