Merck
C34405
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3′,4′-Dihydroxyacetophenon
97%
Synonym(e):
4-(Chloracetyl)catechol
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3COCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
174-176 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
InChIKey
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)