Merck
135011
Sigma-Aldrich
1,2-Dihydroxybenzol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Brenzcatechin, 1,2-Benzoldiol, 1,2-Dihydroxybenzol, 2-Hydroxyphenol, Pyrokatechin, ‘Catechol’
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
Beilstein:
471401
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
solid
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChIKey
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Dihydroxybenzol (eine Phenolverbindung) ist eine nützliche Industriechemikalie. Es ist eine ortho-Isomerform von Dihydroxybenzol. Es wird häufig Brenzcatechin oder Pyrocatechol genannt. Seine normale molare Verbrennungsenthalpie und Sublimationsenthalpie bei 298,15 K wurden mittels statischem Bombenkalorimeter bzw. mittels Mikrokalorimetrie bestimmt.
Anwendung
1,2-Dihydroxybenzol kann als Rohstoff für die industrielle Synthese von Kautschuk, Farbstoffen, Kunststoffen, Pharmazeutika und Kosmetika eingesetzt werden.
1,2-Dihydroxybenzol in Kombination mit Amberlite XAD-2 kann als Chelatbildnerharz zur Bestimmung von Metallionen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, characterization and applications of pyrocatechol modified amberlite XAD-2 resin for preconcentration and determination of metal ions in water samples by flame atomic absorption spectrometry (FAAS)
Tewari KP and Singh KA
Talanta, 53(4), 823- 833 (2001)
Catechol suppresses EGF-induced cell transformation by inhibiting ERK2 activity as confirmed by a crystallographic study.
Malakhova M, et al.
Cancer Research, 73(8), 2234-2234 (2013)
Thiago C Canevari et al.
The Analyst, 138(1), 315-324 (2012-11-17)
This paper describes the development, characterization and application of an Nb(2)O(5) film formed on the surface of a carbon ceramic material, SiO(2)/C, obtained by a sol-gel method, using the spin-coating technique. The working electrode using this material will be designated
Andrew A Horwitz et al.
Cell systems, 1(1), 88-96 (2016-05-03)
CRISPR-Cas genome engineering in yeast has relied on preparation of complex expression plasmids for multiplexed gene knockouts and point mutations. Here we show that co-transformation of a single linearized plasmid with multiple PCR-generated guide RNA (gRNA) and donor DNA cassettes
Carbon nanoparticle-chitosan composite electrode with anion, cation, and neutral binding sites: Dihydroxybenzene selectivity.
Amiri M, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 162(1), 194-200 (2012)