Merck
C33204
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-Chlorpyrimidin
98%
Synonym(e):
4-Chlor-2,6-diamino-pyrimidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
Beilstein:
118455
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
199-202 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
InChIKey
QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)