Merck
T56200
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorpyrimidin
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 84.00
CHF 84.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 84.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4HCl3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.42
Beilstein:
118284
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 84.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.57 (lit.)
bp
210-215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-25 °C (lit.)
Dichte
1.595 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
InChIKey
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)