Merck
652032
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorpyrimidin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4HCl3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.574 (lit.)
Dichte
1.6001 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
InChIKey
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>229.8 °F
Flammpunkt (°C)
> 109.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suman Rao et al.
Cell chemical biology, 26(6), 818-829 (2019-04-16)
Covalent kinase inhibitors, which typically target cysteine residues, represent an important class of clinically relevant compounds. Approximately 215 kinases are known to have potentially targetable cysteines distributed across 18 spatially distinct locations proximal to the ATP-binding pocket. However, only 40