A89804
Anthranilamid
≥98%
Synonym(e):
2-AB, 2-Amino-benzamid, Anthranilsäure-amid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 330 nm; λem 420 nm(lit.)
SMILES String
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChIKey
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>365.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 185 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Protokolle
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.