94060901
FTC-133 Cell Line human
Synonym(e):
FTC133 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human thyroid (lymph node metastasis)
Beschreibung
Human follicular thyroid carcinoma
Form
liquid
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Complex chromosomal changes
Morphologie
Polymorphic
Produkte
Expression of 5′ - Deiodinase Type I
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 15,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable