Wichtige Dokumente
914711
8-Biotinylamido-3,6-dioxaoctanoic acid
≥95%
Synonym(e):
8-Biotinylamido-3,6-dioxaoctanoic acid, Acid-terminated biotin linker, Biotin-O2Oc-OH, Biotinyl-AEEA, Biotinyl-Ado-OH, Biotinylation reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)