Wichtige Dokumente
8.07492
Sigma-Aldrich
Pyrrol
for synthesis
Synonym(e):
Pyrrol
Größe auswählen
10 ML
CHF 25.80
25 ML
CHF 31.30
100 ML
CHF 72.00
CHF 25.80
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 25.80
25 ML
CHF 31.30
100 ML
CHF 72.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
67.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-724-7
NACRES:
NA.22
CHF 25.80
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
8.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
550 °C
Wirksamkeit
137 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
3.10-14.8 % (v/v)
pH-Wert
>6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
130-131 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-24 °C
Übergangstemp.
flash point 39 °C
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1cccc1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChIKey
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Therapeutisches Potenzial von Pyrrol- und Pyrrolidinanaloga: Diese Übersichtsarbeit hebt das erhebliche therapeutische Potenzial von Pyrrolderivaten, insbesondere im pharmakologischen Kontext, hervor und unterstreicht ihre Bedeutung bei der Arzneimittelentwicklung (Basha et al., 2022).
  • Leben auf pyrrolischen Fundamenten – Fortschritte bei natürlichen und künstlichen bioaktiven Pyrrolderivaten: Erläutert die Rolle von Pyrrol als entscheidender Baustein in bioaktiven Verbindungen und betont dabei seine Vielseitigkeit und sein breites Anwendungsspektrum in der Medizin und synthetischen Chemie (Domagala et al., 2015).
  • Aktive Methylene bei der Synthese eines Pyrrol-Motivs: Behandelt die jüngsten Fortschritte bei der Synthese von Pyrrol-Motiven unter Verwendung von aktiven Methylenen, die für die Entwicklung von Pharmazeutika und optoelektronischen Materialien von entscheidender Bedeutung sind (Khajuria et al., 2016).
  • Bioaktive Pyrrol-basierte Verbindungen mit Zielselektivität: Konzentriert sich auf Pyrrol-basierte Verbindungen in der Wirkstoffforschung und hebt ihre Wirksamkeit und Zielselektivität hervor, die entscheidend für die Entwicklung neuer Therapeutika sind (Petri et al., 2020).
  • Pyrrol als vielversprechendes Elektrolytadditiv zum Einfangen von Polysulfiden für Lithium-Schwefel-Batterien: Untersucht den Einsatz von Pyrrol bei der Verbesserung der Effizienz von Lithium-Schwefel-Batterien und demonstriert seinen Nutzen über pharmazeutische Anwendungen hinaus (Yang et al., 2017).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,967 - 0,971
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf