Wichtige Dokumente
914916
Biotin-SS-tyramide
≥95%
Synonym(e):
N-(2-((3-(4-Hydroxyphenethylamino)-3-oxopropyl)disulfanyl)ethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Cleavable biotin-phenol, Cleavable biotin-tyramide linker
Anwendung
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)