Wichtige Dokumente
861650
(+)-Biotin-4-nitrophenylester
98%
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-(+)-biotinat, d-Biotin-p-nitrophenyl-ester, BNP
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +51°, c = 2 in DMF: AcOH (99:1)
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
Funktionelle Gruppe
ester
nitro
thioether
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
InChI
1S/C16H19N3O5S/c20-14(24-11-7-5-10(6-8-11)19(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)17-16(21)18-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H2,17,18,21)/t12-,13-,15-/m0/s1
InChIKey
YUDNXDTXQPYKCA-YDHLFZDLSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?